missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 13 mm HPLC and GC Vial Septa

Product Code. p-6062412
Click to view available options
Color:
Blue
Clear, Red
Ivory
Red
Red, White
White
Material:
PTFE
PTFE, Natural Rubber
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Closure Size:
13-425
13-425 Screw Cap
Hardness:
30 Shore
35 °shore
38 °shore
45 °shore
45 Shore
50 Shore
53 °shore
53 Shore
55 Shore
57 °shore
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12410178

Marke: Thermo Scientific™ C401510

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use Septa for 13-425 Screw Thread Caps to suit a variety of HPLC and GC applications

Choose Thermo Scientific 13 mm Septa for 13-425 Screw Thread Caps of PTFE, PTFE/Rubber or PTFE/Silicone to suit a variety of HPLC and GC applications.

  • PTFE disk septa are chemically inert
  • PFTE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Septum for 13-425 Screw Caps
Color White
Diameter (Metric) Outer 13 mm
Material PTFE
Pre-slit No
Sterility Non-sterile
Disposable Single-use
Septum PTFE
Packaging Type 1 pack of 1000
Hardness 53 Shore
Autoclavable Autoclavable
Quantity 1000
Thickness (Metric) 0.25 mm
Certifications/Compliance Certificate of Conformance (COC)
Type Septa
Closure Size 13-425 Screw Cap
For Use With (Equipment) 13-425 Screw Cap
Septa Size (Metric) 13 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt