missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatulas, Straight

Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatulas serve many uses in the lab.

Marke:  Bochem™ 3103

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10567741

  • 2.80 € / Each
Estimated Shipment: 14-01-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Double spatula
  • Manufactured from 18/10 stainless steel
Spezifikation

Spezifikation

1 Ea.
PTFE
60 mm
11 mm
210 mm
Straight
Double Ended Spatula
11 mm
Stainless Steel (18/10)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt