missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 18mm PP Screw Seal, Black, open top, 18-400 thread, Assembled septum

Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.

Brand:  Fisherbrand™ 18 15 1398

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12900961

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 18mm
  • Combination Seal
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Center hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

PTFE/Butyl
18 mm
Headspace
2 mm
Gray, Red, Black
Polypropylene
100
Screw Cap
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote