missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10009471
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10009471

Marque: Thermo Scientific Maybridge SB02117CB

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 129486-91-5
Molecular Formula C5H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 141.192
MDL Number MFCD03659724
InChI Key MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
PubChem CID 2796714
IUPAC Name 2-methyl-1H-imidazole-5-carbothioamide
SMILES CC1=NC=C(N1)C(=S)N

Spécification

CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 141.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis