Learn More
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Streptavidin-coated Flat Bottom Microplate
Pre-blocked and ready-to-use.
4672.22 €
Specifications
Format Standard
Array 16 x 24
Autoclavable Not Autoclavable
Material Polystyrene
No. of Wells 384
View More Specs
Productos 1
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11985315
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Greiner Bio-One
781995
White This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Descripción
Descripción
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Biotin binding capacity: >1.5ng/well or >6pmol/well
  • Solid bottom
  • Storable at room temperature
  • With lid
Especificaciones
Especificaciones
Standard
Not Autoclavable
384
Streptavidin
Room Temperature
16 x 24
Polystyrene
Non-sterile
5
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 3 Years after month of production
SDS
Documentos
Documentos
Certificados