missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10713833
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10713833

Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB05749DA

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 23576-81-0
Molecular Formula C5H3ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 158.603
MDL Number MFCD00173802
InChI Key WOZMDYAJHVHPMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 721582
IUPAC Name 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)Cl

Specifications

CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Linear Formula C6H5CH2CH2NCS
Quantity 1 g
Synonym 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole
Formula Weight 158.61
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis