missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ 65mm Correlated Flowmeters with Valve

Brand:  Masterflex™ 03218-39

 View more versions of this product

Product Code. 11746148

  • 372.00 € / Each
Estimated Shipment: 14-02-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Variable Area Flowmeter
42.094 LPM
200 psig
35,100 mL/min. CO2, 40,053 mL/min. O2, 43,487 mL/min. N2, 37,441 mL/min. Ar, 154,750 mL/min. H2
65 mm
121°C
±2% (Full Scale)
Stainless Steel (316)
1/8 in. NPT (F)
Ideal for tight measuring areas
±0.25%
1261 mL/min.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt