missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE

Product Code. 10419822 Shop All Corning Products
20/Pk., 100/Cs.
Click to view available options
Packaging:
20/Pk., 100/Cs.
Individually wrapped, 48/Cs.
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy

Color: Black, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid

  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm.
  • Opaque walls prevent well-to-well cross-talk.
  • Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Specifications

    Format Standard
    Lid With Lid
    Culture Area 0.32 cm2
    Array 8 x 12
    Packaging 20/Pk., 100/Cs.
    Color Black, Clear Bottom
    Product Type Assay Plate
    Material Polystyrene
    No. of Wells 96
    Volume (Metric) Working 75 to 200 μL
    Sterility Sterile
    Surface Treatment Cell Culture
    Well Shape Flat Bottom (F-well)
    For Use With (Application) Attachment and growth of anchorage-dependent cells
    No. per Case 100/Cs.
    No. per Pack 20/Pk.
    Quantity 100/Cs.
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts
    Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate >

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt