missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ 96-well V-Bottom PCR Microplates
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10248503 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Color:
Gray, White Bottom, White Bottom
White, Black Bottom, Black Bottom
White, Clear Bottom
Quantity:
240/Pk.
80/Pk.
Packungsgröße:
Pack of 240
Pack of 80
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10248503

Marke: Eppendorf™ 0030601670

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Certified Yes
Format Standard
Detection Method Quantitative Protein Analysis
Array 8 x 12
Color Gray, White Bottom, White Bottom
Material Polypropylene
No. of Wells 96
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
For Use With (Application) For PCR techniques
Max. Heat Stability 121°C
Quantity 80/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt