missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terumo™ Agani™ Safety Needle

Product Code. 17278066
Click to view available options
Needle Gauge:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Length (Metric):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Color:
Black
Blue
Brown
Cream
Gray
Green
Orange
Pink
Yellow
Unit Size:
Pack of 100
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17278066

Brand: Terumo™ 8SAN2038R1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
This item is not returnable. View return policy

Safety hypodermic needle with secure safety activation and reliable sharps protection with one-hand activation.

  • The Agani™ Safety hypodermic needles, when fitted with a standard luer slip or luer lock syringe are intended for the aspiration and injection of fluids for medical purposes.
  • After withdrawing the needle from the body, the attached needle safety shield can be activated to cover the needle immediately after use to minimize the risk of an accidental needle stick.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Autoclavable Not Autoclavable
Color Yellow
Needle Gauge 20 G
Latex Free Yes
Length (Metric) 38 mm
Disposable Single-use
Graduated No
Sterility Sterile
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis