Learn More
Thermo Scientific™ Air Filter Kits
Protect your recirculating chillers from dusty environments with these Air Filter Kits.
Marke: Thermo Scientific™ 598000000009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Protect your recirculating chillers from dusty environments with Thermo Scientific™ Air Filter Kits.
For use with Thermo Scientific recirculating chillers.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Air and fluid filter kit (35 micron) | |
ThermoFlex™ 3500 or 5000 Recirculating Chiller | |
Air and Fluid Filter |