missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Aluminum Dish and Cover, Flat Bottom and Straight Sides

Product Code. 11440211
Click to view available options
Diameter (Metric):
51 mm
63 mm
76 mm
204 mm
Height (Metric):
12.5 mm
25 mm
44 mm
51 mm
No. per Pack:
2/Pk.
6/Pk.
Unit Size:
Pack of 2
Pack of 6
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11440211

Brand: Thermo Scientific™ 039084.KH

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Content And Storage Ambient temperatures
Bottom Shape Flat
Material Aluminum
Shape Flat Bottom and Straight Sides
Type Dish and Cover
No. per Pack 2/Pk.
Height (Metric) 51 mm
Diameter (Metric) 204 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis