missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonia Dilute R1 Solution, EU Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Product Code. 12987153 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1000 mL
Unit Size:
1000mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12987153

Brand: Fisher Chemical RP 010 1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.

Spezifikation

Quantity 1000 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia - dilute R1. European Pharmacopoeia Ref: 1004702. (RP 010)
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P271-Use only outdoors or in a well-ventilated area.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P403+P233-Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt