missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-735 Medium-Duty, 10 Gauge Cut Protection Gloves, INTERCEPT™ Technology
GREENER_CHOICE

Code produit. 15599891
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 pairs
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15599891

Marque: Ansell 11735090

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Breathable gloves feature Cut Level C (ANSI A4) performance for maximized cut resistance. Constructed from lycra that is soft and cool on the skin for all-day comfort.

  • Lightweight, easy to wear during long working hours
  • Liner features optimized Lycra™ content for cooling effect on the skin
  • Silicone-free polyurethane (PU) palm coating provides enhanced grip in light oil environments for secure handling
  • Gray coating hides dirt in environments with dirt exposure
  • EN Cut Level 5 (ANSI Level 4)
  • EN Abrasion Level 4 (ANSI Level 6)
  • Available in sizes 6 through 11

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Construction Knit
Coating Material Polyurethane
Color White, Black
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Fiberglass, HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 9
EN388 Standard EN 388:4X43C, EN 388:4543
For Use With (Application) Assembly of small parts and components, cutting of small dry or lightly oiled parts and maintenance, general maintenance, metal fabrication
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Grip Design Rough
Liner Material Fiberglass, HPPE, Nylon, Spandex
Lining Lined
Model 11-735 9 163845
Packaging Type Case
Puncture Rating ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Series HyFlex™ 11-735
Thumb Style Wing
Length (English) 8.8 in.
Length (Metric) 22.4 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado