missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
100 mg
Packungsgröße:
1mg
2mg
5mg
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 5 mg |
| Product Type | Biochemical Assay Reagents |
| Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 1800401-93-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 945.85 g/mol |
| Solubility | H2O : 6 mg/mL (6.34 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Target | HBV |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur