Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Sample Syringe
This 1 mL sample syringe is used with the fluidics system of the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer to move sample to the flow cell.
Marque:  Invitrogen™ 100022591
Code produit. 15328696
  • 160.00 € / Each
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This 1 mL sample syringe is used with the fluidics system of the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer to move sample to the flow cell. Replacement of this syringe is recommended as part of instrument maintenance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Attune™
1 Syringe
Sampler Syringe
Store at room temperature.
Attune Acoustic Focusing Cytometer
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats