missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Avidin, Egg White
Click to view available options
Quantity:
5 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
5mg
Descrizione
Avidin from egg white is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
Specifica
Specifica
| Conjugate | Unconjugated |
| Quantity | 100 mg |
| Content And Storage | Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Shipping Condition | Room Temperature |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto