missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ 2.0 mL Conical Screw Cap Tubes

Artikelnummer. 12789558 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Closure Color:
Assorted
Blue
Brown
Clear
Gray
Green
Orange
Pink
Red
Violet
White
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4000
Pack of 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12789558

missing translation for 'mfr': Axygen™ SCT200A

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Features O-ring resistant to many commonly-used laboratory chemicals

Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.

  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance RNase, DNase, pyrogen-free
Closure Color Assorted
Closure Material Polypropylene
Capacity (Metric) 2 mL
Material Polypropylene
Format Non-looped
Includes O-ring
Packaging Bag
Sterility Non-sterile
Closure Type Screw Cap
Bottom Shape Conical
Max. RCF 20,000 x g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt