missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Labels

Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.

Marke:  Brady™ 030163

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11553744

  • 408.00 € / 1 roll
Estimated Shipment: 12-02-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
  • Self-extinguishing
Spezifikation

Spezifikation

THT-1-437W-10
White
PVF
Circuit Board Labeling
20.3 mm
10,000 Labels
-70°C to +135°C
8.9 mm
19.1 mm
Permanent Acrylic
Matte
Non-sterile
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
4
Rectangle
0.091 mm
19.1 mm
6.4 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt