missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Container System Sachets

Code produit. 11767194
Click to view available options
Type:
Sachet
Sachet w/ Indicator
For Use With (Equipment):
EZ Anaerobe Container System
EZ CO2 Container System
EZ Campy Container System
Conditionnement:
Pack of 20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11767194

Marque: BD 260680

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Container System Sachets provide catalyst-free convenience.

  • For use in both the GasPak™ EZ Containers and the GasPak™ 100 and GasPak™ 150 jars
  • Sachets require no water or catalyst for activation and are engineered to provide rapid gas generation for optimal bacterial growth
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Sachet
Content And Storage 2°C to 25°C
Format Sachet
For Use With (Application) Primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets
For Use With (Equipment) EZ Campy Container System
Product Line GasPak
Quantity 20 Sachets (2 Packs of 10)

Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis