missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gravis Black Phenolic Resin Screw Caps

Artikelnummer. 11723853
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Liner Material:
Butyl-PTFE
Polyethylene Foam
Polyethylene-coated Chipboard
Polyvinyl
Rubber
Thread Size (Metric):
18mm
18mm Polyex
18mm Teflon™
28mm
28mm PVDC
28mm Polyex
30mm
30mm Polyex
30mm Teflon™
33mm AS
35mm Polyex
35mm Teflon™
38mm TS
40mm
40mm Polyex
40mm Teflon™
48mm AS
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11723853

missing translation for 'mfr': Gravis P08035S100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Providing secure closure for a variety of bottle neck sizes. Gravis Black Phenloic Resin Screw Caps are durable and resilient.

  • Polyethylene-coated chipboard liners temperature resistant up to 80°C
  • Rubber liners fully autoclavable
  • Polyethylene foam liners temperature resistant up to 60°C
  • Butyl-PTFE liners fully autoclavable

Spezifikation

Color Black
Material Phenolic Resin
No. per Pack 100Pack
Quantity 100 Pack
Thread Size (Metric) 35mm Teflon™
Liner Material Butyl-PTFE
Product Type Cap
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt