missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Mortar
Marca: Wheaton™ 358010
163.30 EUR valid until 2025-01-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Autoclavable | |
Borosilicate Glass | |
For Tissue Grinder |
15 mL | |
Mortar |