missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ FlexBrush™ and Covers

Product Code. 13157776 Shop All Micronova Products
Click to view available options
Color:
White
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13157776

Brand: Micronova™ FB12

Only null left
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

These S and J-shaped nylon bristle brushes feature a flexible core that allows the user to shape the brush for custom applications, making them ideal for cleaning pipe exteriors, fittings and railings.

  • Acme threaded end
  • Not autoclavable
  • Polyester Bristles
  • Twisted Zinc
  • Plastic Handle

Especificaciones

Product Type Brush
Bristle Material Polyester
Bristle Type Medium/Stiff
Color-coded No
Handle Material Plastic
Handle Type Acme Thread
Tip Type Bent
Sterility Non-sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Color White
Disposable Reusable
For Use With (Application) Easily cleans overhead pipes, coving and deep
Length (English) Brush 12 in.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado