missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbon, activated, -4+8 mesh

Product Code. 11324788
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
Unit Size:
100g
2kg
500g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11324788

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043118.22

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1333-86-4 | C | 12.01 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1333-86-4
Molecular Formula C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
MDL Number MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N

Spezifikation

Mesh Size −4+8 Mesh
Quantity 100 g
Chemical Name or Material Carbon, Activated

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt