missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Cholic acid, 97%

Código de producto. 10163540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100g
25g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10163540

Marca: Thermo Scientific Chemicals undefined

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 81-25-4 | C24H40O5 | 408.579 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 81-25-4
Molecular Formula C24H40O5
MDL Number MFCD00003672
InChI Key BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359

Especificaciones

Melting Point 197°C to 202°C
Color White to Beige
Loss on Drying 1% max. (135°C)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Quantity 100 g
Beilstein 10, IV, 2072
Merck Index 15, 2210
Specific Rotation (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)%gt; +35°
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 408.579
Formula Weight 408.57
Percent Purity ≥96.0%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Cholic acid
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado