missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Paper, Roll, Grade FN 3

Product Code. 15922720 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15922720

missing translation for 'mfr': Sartorius Stedim Biotech™ FT15030270100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Paper, Roll, Grade FN 3 is ideal for blotting, chromatography, and other absorption applications.

  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Non-sterile, bulk packed reel, white
Dimensions (L x W) 270 mm x 100 m
Film Thickness 0.19 mm
For Use With (Application) Chromatography, blotting
Grade FN 3
Material Cotton Linters
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt