missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution 50 μg/ml in acetone, Honeywell Fluka™

Product Code. 15901121 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15901121

Brand: Honeywell Fluka R12681ML

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

50 μg/mL in acetone, analytical standard, reference material

Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:

  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Packaging Glass Bottle
CAS 67-64-1
Density 0.79 g/cm3
Flash Point -17°C
Physical Form Liquid
Boiling Point 55°C to 57°C
Industry Type Parabenes
Quantity 1 mL
Grade Analytical Standard
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.