missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Basic Line Conductivity Standard, 1.3μS/cm, Hamilton™

Product Code. 10661794
Click to view available options
Quantity:
250 mL
Unit Size:
300mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10661794

Brand: Hamilton 238973

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Provides unprecedented stability. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, 1.3μS/cm comes with a certificate with calibration document form DFM.

  • Remains stable for up to 1 year
  • Expiration date shown on every bottle
  • Bottles are permitted to stay open for a total of 60 minutes

Specifications

Packaging Glass bottle
Quantity 250 mL
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis