missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE

Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap offer reliable sample containment and leak-free storage. SafeCode variants enhance sample identification, while the BioBased options, manufactured using renewable resources, provide an eco-friendly alternative without compromising performance.

Brand:  Eppendorf™ 0030122160

193.80 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21693" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 15863202

Quantity Precio
1 204.00 € / Pack of 500
5 188.34 € / Pack of 500
Estimated Shipment: 17-01-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

BioBased (made of bio-based material) variant aids in the reduction of consumable-related carbon footprint in the lab. The bio-based tubes have identical material properties and technical specifications as our non-BioBased tubes.

  • Ensures leak-free storage and protects sample integrity.
  • Suited for a wide range of laboratory tasks, enhancing flexibility.
  • High-quality materials for long-lasting, robust performance.
  • Free of plasticizers, biocides or mold release agents.
  • Clear, visible graduations for quick volume assessment.
  • Facilitates optimal sample recovery and efficient centrifugation.
  • Available in 15 mL, 25 mL, and 50 mL formats.
  • 2D Datamatrix (SafeCode) option features 2-level coding for safe sample identification. ECC200 error correction function enables safe code reading with up to 25% damaged codes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

HDPE
15 mL
20 Racks x 25 Tubes
500 Pk.
Not Autoclavable
Screw Cap
19,500 x g
Clear
Polypropylene
500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes)
Sterile
Conical
17 mm
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado