missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Close-it™ Control Seal Food & Pharma

Product Code. 15321306 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Green
Unit Size:
Pack of 500
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15321306

Brand: Buerkle™ 53032021

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Control Seal Close-it Food and Pharma with an adhesive approved for use with foodstuffs. Reliably prevents products from leaking out after sampling.

  • Reliably prevents products from leaking out after sampling.
  • The adhesive complies with the European guidelines for foodstuffs.
  • Aluminum foil barrier layer
  • Suitable for sampling foodstuffs, pharmaceuticals, cosmetics, food additives, even frozen goods – in short, for all applications in which cleanliness is particularly important.
  • According to FDA Guidelines
  • Particularly suited for the food and pharma industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance FDA
Color Blue
Product Type Control Seal
For Use With (Application) Foodstuffs
Shape Square
Dimensions (LxW) 95 x 95 mm
Weight (Metric) 0.8965 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt