missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Microplates
Treated with a Corning proprietary treatment technology to create a nonionic hydrophilic surface (polyethylene oxide-like) that minimizes molecular interactions. Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Microplates are ideal for reducing proteing and nucleic acid binding at low concentrations, and increasing assay signal to noise.
Marke: Corning™ 3641
576.51 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21693" to get your promotional price.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
NBS | |
Plate readers, liquid handlers and robotic systems | |
96 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. | |
100/Cs. | |
4° to 37°C |
Without Lid | |
4 inner packs of 25 | |
Clear | |
Polystyrene | |
75 to 200 μL | |
Non-binding | |
For homogenous assays such as scintillation proximity assays (SPA) and fluorescent assays | |
25/Pk. | |
39°F to 99°F | |
Clear |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur