missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cryoware Permanent Markers and Pens
GREENER_CHOICE

Product Code. 10772711
Click to view available options
Color:
Assorted (Red, Blue, Green, Black)
Black
No. per Case:
10
24
100
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 4
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10772711

Brand: Thermo Scientific™ 63130020

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Identify samples and storage boxes permanently with these cryoware permanent markers and pens.

Permanently notate samples and storage boxes with Thermo Scientific™ Cryoware Permanent Markers and Pens, which can easily withstand cold storage temperatures.

  • Permanent marker set of four
  • Extra-fine point
  • Ink color: Black

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Tip Style Extra Fine
Product Type Permanent Marking Pen
Color Black
Description Cryoware Permanent Marker
Includes Consists of four extra-fine-point pens
For Use With (Application) Used for marking cardboard and Polycarbonate
No. per Case 24
Quantity 4 Pk.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt