missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips)

Artikelnummer. 10485953
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
12.5 μL
30 μL
100 μL
220 μL
250 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Packaging:
10 x 384 tips
20 x 384 tips
20 x 96 tips
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1920
Pack of 3840
Pack of 7680
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10485953

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 5541

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Achieve ultimate performance in automated pipetting with these tips--superior quality with the flexibility to choose tips for any application.

Perform pipetting more effectively with Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipette Tips, for use with the Matrix SerialMate™ Pipetter. Unlike conventional automation tips, D.A.R.T.'s™ are packaged in disposable rigid magazines and seal onto the pipetting heads by being pressed against a silicone pad. This definitive seal minimizes volume displacement, ensures tip straightness and enables consistent dispensing for improved well access. A small internal orifice provides small droplet formation resulting in optimal accuracy and precision.

Features:

  • Stepped-body design minimizes volume displacement and ensures tip straightness for better well access
  • Highly polished molds and cores ensure low liquid retention
  • Small internal tip orifice provides better small volume droplet formation
  • Sterile, sterile-filtered, wide-bore, and extended-length tip options are available
  • Tips are thoroughly inspected for proper formation and straightness
  • Unique face seal design ensures consistent tip-to-tip height for precise low volume dispensing
  • Entire assembly can be quickly removed and replaced eliminating extra handling of the tips, which can cause damage or contamination

Includes: 20 magazines per case

Compatible with: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 and PlateMate™ Plus Systems.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Tips
Volume (Metric) 220 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Natural
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance ISO 9001 and ISO 13485
Clean Claims Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
Format Rack
Tip Style Automation
Packaging 20 x 96 tips
Quantity 1920 tips
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Thermo Scientific Matrix SerialMate
Product Line Matrix SerialMate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt