missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D(-)-Fructose, specified according the requirements of USP, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15229315
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 57-48-7
Molecular Formula C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O

Especificaciones

Melting Point 103.0°C to 105.0°C
Ignition Residue 0.5% max
Quantity 250 g
Merck Index 15,4302
Specific Rotation − 92.25
Solubility Information Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Formula Weight 180.16
Chemical Name or Material D(-)-Fructose
Nombre del producto
  • D(-)-Fructose

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado