missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Sucrose (Molecular Biology), Fisher BioReagents

Product Code. 10346893
Click to view available options
Quantity:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Packaging:
Glass Bottle
Poly Bottle
Poly Pail
missing translation for 'unitSize'
10kg
1kg
2.5kg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10346893

missing translation for 'mfr': Fisher BioReagents BP220212

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

For the preparation of density gradients for DNA ultracentrifugation

D-Sucrose is suitable for the preparation of density gradients used in purification of proteins and nucleic acids by ultracentrifugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 57-50-1
Molecular Formula C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
MDL Number MFCD00006626
InChI Key CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Specifica

Alpha Vector Sucrose
Melting Point 190°C
Color White
pH 6.5 to 7.5
Ignition Residue 0.01% max.
Loss on Drying 0.03% max.
Assay Percent Range ≥99.9%
Packaging Glass Bottle
Quantity 2.5 kg
Merck Index 15, 9012
Specific Rotation +66 to +67° (+ or -)
Solubility Information 0.005% max. Insoluble Matter
Formula Weight 342.29
Percent Purity ≥99.9%
Grade DNase-, RNase- and Protease-Free
Physical Form Solid
Chemical Name or Material D-Sucrose
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato