missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Digi-Sense™ IR Thermometer with Alarm and NIST-Traceable Calibration

Safely and easily locate hot and cold spots, preventing problems and saving costs

Brand:  Cole-Parmer™ 20250-05

160.55 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24138" to get your promotional price.


Product Code. 15384925

  • 169.00 € / Each
Estimated Shipment: 17-06-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Reliable measurements, guaranteed! Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Pistol-grip handle is comfortable and easy to use
  • Measure surface temperatures quickly and accurately
  • Trigger lock for continuous scanning
  • Infrared thermometers have become the preferred tool for diagnostics and inspection where temperature is an indicator
  • Digi-Sense infrared thermometers are valued by professionals in a variety of industrie, from industrial maintenance to foodservice, because they quickly, accurately and safely measure surface temperature
  • NIST-traceable precalibration means you get reliable measurements right out of the box, saving you time and money
  • Since infrared (IR) meters do not contact the objects being measured, they are the safest way to measure hot, hard-to-reach, or moving parts while eliminating potential damage and contamination
  • IR thermometers are easy to use: just pull the trigger and the temperature will show in an instant on a large, backlit display.
Spezifikation

Spezifikation

Digi-Sense IR Thermometer with Alarm and NIST-Traceable Calibration
IR Thermometer
-35°C to +537°C
Backlit LCD
0.1°; 1° above 1000°
-31°F to +1000°F
9 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ IR Thermometer with Alarm and NIST-Traceable Calibration > Digi-Sense™ IR Thermometer with Alarm and NI

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt