missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Disposable IR Cards, 5x10cm, KBr window, 19mm aperture

Code produit. p-7070063
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 Pk.
5 Pk.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 25
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15426575

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 043935.KJ

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

  • Size: 5 x 10cm
  • KBr window
  • 19mm aperture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Disposable IR Cards
Quantity 5 Pk.

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis