missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format

Product Code. 10138353 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Unit Size:
1g
50mg
Pack of 10
Pack of 8
This item is not returnable. View return policy

Codice prodotto. 10138353

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 21655

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Crosslink amines to amines with disuccinimidyl suberate composed of NHS-ester groups with a membrane-permeable, mid-length spacer for intracellular protein crosslinking.

Thermo Scientific™ Pierce DSS, also called disuccinimidyl suberate, is noncleavable and membrane permeable crosslinker that contains an amine-reactive N-hydroxysuccinimide (NHS) ester at each end of an 8-carbon spacer arm.

Highlights:

  • Chemical crosslinking of intracellular proteins prior to cell lysis and immunoprecipitation
  • “Fix” protein interactions to allow identification of weak or transient protein interactions
  • Protein crosslinking to create bioconjugates via single-step reactions
  • Crosslink oriented antibodies to Protein A or G agarose
  • Immobilize proteins onto amine-coated surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Reactivity Amine-Amine
Cleavable No
Description DSS
Molecular Weight (g/mol) 368.35
PEGylated No
Spacer Arm Length 11.4 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Cell Permeability Yes
Shipping Condition Ambient
Product Line Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety NHS Ester
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Form Powder
Quantity 50 mg
Solubility DMF, DMSO
Format Standard, Single-use
Water Soluble No
Product Type Crosslinker
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato