missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Crimper and Decrimper Jaw Sets for Programmable Electronic High-Power Crimp Stations

Optimize your Thermo Scientific™ Programmable Electronic High-Power Crimp Stations with these crimper and decrimper sets.

Marca:  Thermo Scientific™ ECMJ-13

338.16 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15267308

  • 358.00 € / Each

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Optimize your Thermo Scientific™ Programmable Electronic High-Power Crimp Station with these crimper and decrimper sets.

Available in a variety of sizes and formats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

1 Ea.
Programmable Electronic High-Power Crimp Station, 13 mm Vial Closure
Industrial Chromatography
Electronic Crimper
13 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Crimper and Decrimper Jaw Sets for Programmable Electronic High-Power Crimp Stations >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.