missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. to Thielepape
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
150 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Extractor heads acc. to Thielepape
- With NS 2-way stopcock
- Made of DURAN™ tubing
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 150 mL |
| Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Standard Taper Joint | NS 45/40 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering