missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Falcon™ Polystyrene Microplates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Product Code. 10356741 Shop All Corning Products
Click to view available options
Culture Area:
0.75 cm2
missing translation for 'unitSize'
Pack of 36
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10356741

missing translation for 'mfr': Falcon™ 353230

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Constructed of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility. Falcon™ Polystyrene Microplates are available with tissue culture-treated and nontreated surfaces.

Available with tissue culture-treated and nontreated surfaces. Made of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility.

  • Versatility of plate colors to suit various detection methods
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ PrimariaTM surface treatments available
  • Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
  • Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
  • Growth area and volume are nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Array 6 x 8
Closure Color Clear
Closure Included Yes
Closure Material Polystyrene
Bottom Shape Flat
Capacity (Metric) 1.4 mL
Color Clear
Culture Area 0.75 cm2
Material Polystyrene
Shape Rectangular
Sterility Sterile
Surface Treatment Cell Culture
Type Cell Culture Plate
Volume (Metric) Working 1.5 to 2.2 mL
Well Count 48
Includes Lid
No. per Case 36/Cs.
No. per Pack 6/Pk.
Packaging Inner packs of 6
Quantity 36/Cs.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt