missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipette Tips
GREENER_CHOICE

Product Code. 10626111
Click to view available options
Volume (Metric):
500 μL
1250 μL
2.5 mL
5 mL
12.5 mL
25 mL
50 mL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 100
Pack of 20
Pack of 25
Pack of 50
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10626111

Brand: Thermo Scientific™ 9404170

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Integrate Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper Pipette Tips with the Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepper Pipetter.

Integrate Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipette Tips with the Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipetter.

  • Nonsterile tips are bulk packaged; sterile tips are individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Volume (Metric) 500 μL
Volume (Metric) Dispensing 10, 20, 30, 40, 50 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Certifications/Compliance ISO 9001, ISO 14001
Format Bulk
For Use With (Equipment) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Product Line FinnTip
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato