missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media Additives: Yeast Extract
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2000 g
missing translation for 'unitSize'
100g
2kg
500g
Descrizione
Water soluble portion of autolyzed fresh yeast used in bacteriological culture media
Specifica
Specifica
| Description | Bacterial Culture |
| Form | Dehydrated |
| Grade | Molecular genetics |
| Media Type | Yeast Extract |
| Product Type | Microbiology Media |
| Packaging Type | Poly Bottle |
| Quantity | 500 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto