Learn More
Fisherbrand™ Test Tube Holders for Heavy-duty Vortex Mixer
For use with heavy-duty vortex mixer.
Marca: Fisherbrand™ 80863055
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Holds a wide range of test tube numbers and diameters
- Requires Universal Holder
Specifica
Test Tube Holder | |
Heavy-duty vortex mixer | |
13 |
22 to 25 mm | |
Foam insert | |
Universal holder |