missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity Hydrometers for Liquids Lighter than Water

Accuracy of hydrometer meets or exceeds ASTM™ E 100 specifications.

Brand:  Fisherbrand™ 116034CC

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11757834

  • 361.00 € / Each
Estimated Shipment: 05-03-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Accuracy of hydrometer meets or exceeds ASTM™ E 100 specifications.

  • Use Cylinder 08-530K
  • Temperature of standardization: 60°F

Order Info

A certificate of calibration is available; simply add the letter C to the end of the catalog number when ordering.

Compliance

Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

84H
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1
Soda Lime Glass
0.750 to 0.800 ASTM 84H-62
60°F
0.0005
330 mm
Liquids heavier than Water
275 mL
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato