missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Silicone Recessed Septum Stoppers

Nontoxic and autoclavable recessed septum stoppers are externally serrated to create an effective internal seal

Brand:  Fisherbrand™ FB57898

 View more versions of this product

Product Code. 11572503

  • 131.00 € / Pack of 10
Estimated Shipment: 14-01-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket

Description

Description

  • Elliptical flange to allow efficient removal of stopper from aperature
  • Easily pierced with a hypodermic needle

Specifications

Specifications

20.00 to 21.00 mm
For 20 to 21mm I.D. containers
Translucent
Septum Stopper
Nontoxic and autoclavable recessed septum stoppers are externally serrated to create an effective internal seal
3
Silicone
3
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt