missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Traceable™ One-Shot Conductivity Standards, Fisherbrand™

Product Code. p-4321120 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Concentration:
150,000 μS/μ℧
200,000 μS/μ℧
Unit Size:
Pack of 6

Product Code. 11724256

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Eliminates contamination with calibration within disposable container. Traceable™ One-Shot Conductivity Standards are 100% compatible with all conductivity meters.

  • Nominal Value: 150000 Micro (mhos/siemens)
  • Certified Reference Material
  • Accuracy: certificate stated uncertainty, or ±0.25 microsiemen or ±0.25%
  • Includes: 6-pack 100 mL container, step-by-step calibration instructions, individual temperature compensation charts, traceability information, Traceable Certificate

Specifica

Chemical Name or Material One-Shot Conductivity Standards
Packaging Bottle
CAS 7447-40-7
Molecular Formula ClK
Concentration 150,000 μS/μ℧
MDL Number MFCD00011360
Technique Calibration of Conductivity Instrument
Color Clear
For Use With (Equipment) Conductivity Meters and Probes
Solubility Soluble in water
Solution Type Calibration Solution
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Type Conductivity Standard
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC Name potassium chloride
Molecular Weight (g/mol) 74.548
PubChem CID 4873
Quantity 6 x 100 mL
ChEBI CHEBI:32588
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato