missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Freeze Drying Ampules

Use these ampules for a variety of laboratory applications. Freeze Drying Ampules are manufactured neutral glass to the dimensions, tolerances and quality requirements of ISO 4142:2002, to meet all applications for re-usable glass tubes.

Brand:  Samco G225/01

 View more versions of this product

Product Code. 13121793

  • 471.00 € / Pack of 625
In Stock
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket

You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below
This item is not returnable. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Use these ampules for a variety of laboratory applications. Freeze Drying Ampules are manufactured neutral glass to the dimensions, tolerances and quality requirements of ISO 4142:2002, to meet all applications for re-usable glass tubes.

  • Clear neutral glass vials for freeze drying
  • The top 11mm of the open ends are glazed with an internal neck diameter of 5.9mm to 6.1mm
  • Capacity and length are nominal
Specifica

Specifica

0.5 mL
Ampule
7 mm
Neutral Glass
Clear
100mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato