missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Gamma Base Plates

Product Code. 12347197 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Height (Metric):
410 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12347197

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These rectangular base plates provide bench protection and can be used in conjunction with any shields. The plate is manufactured with cushioned anti-slip feet.

  • Rectangular can be used with any shields and has cushioned anti slip feet 450mm (w) x 410mm (h) shield
  • These rectangular base plates provide bench protection and can be used in conjunction with any shields
  • The plate is manufactured with cushioned anti-slip feet Gamma Base Plates
  • Available in standard 10mm beta-protecting acrylic, 12mm gamma-attenuating lead acrylic
  • Cleaver Scientific's comprehensive range of Radiation Safety Products comprises a large selection of shields,
  • boxes, waste bins, trays, plus assorted accessories and cabinets

Spezifikation

Product Type Gamma Base Plate
Width (Metric) 450 mm
Height (Metric) 410 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt