missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gosselin™ Polystrene Petri Dish

Product Code. p-8002481
Click to view available options
Diameter (Metric):
55 mm
140 mm
Height (Metric):
14.2 mm
20.6 mm
Vent:
0
3
6
Unit Size:
Pack of 1620
Pack of 176
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11758573

Brand: Gosselin BP5306

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Crystal polystyrene dishes, with optimal flatness.

  • Appropriate for aseptic production
  • Sterilized by irradiation
  • Flat bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certifications/Compliance EC N°1935/2004, ISO 11137, Aseptic
Color Natural
Material Polystyrene
Shape Round
Sterility Aseptic
Type Petri Dish
Well Count 1
For Use With (Application) For use in clinical, environment, industries, microbiology
Vent 6
Height (Metric) 14.2 mm
Diameter (Metric) 55 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.